GF20761859
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 2m coil, 0.2mm thickness, half hard
Sinonimo/i:
CU070381
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Stato
foil (coil - half hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 207-618-59
Misura × spessore
2 m × 0.2 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF20761859-1EA | 4061825431147 |