Documenti fondamentali
GF20091743
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), powder, mean particle size 20micron, weight 1000 g
Sinonimo/i:
FP306020
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 200-917-43
Peso
1000 g
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)