GF20050108
Gold-palladium alloy, Au93Pd7
0.1m wire, 0.5mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
AC015140
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 200-501-08
L × diam.
0.1 m × 0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)