GF18826140
Iron-Chromium-Molybdenum alloy, Fe81Cr16Mo3
powder, 45micron max. particle size, atomized, 50g
Sinonimo/i:
FK256010
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 188-261-40
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)