GF18650123
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 300 x 300mm, 0.15mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FA140230
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 186-501-23
Misura × spessore
300 mm × 300 mm × 0.15 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)