Key Documents
GF18575220
Gold-antimony alloy, Au99Sb1
0.2m wire, 1.0mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
AU145150
About This Item
Codice UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 185-752-20
L × diam.
0.2 m × 1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3