Key Documents
GF18383586
Polychlorotrifluoroethylene
(PCTFE), rod, diam. 22 mm, L 1000 mm, natural
Sinonimo/i:
FP357922
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 183-835-86
Lunghezza
1000 mm
Diametro
22 mm
Colore
natural
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)