GF18270637
Magnesium
wire reel, 0.1m, diameter 0.125mm, as drawn, 99.9+%
Sinonimo/i:
Magnesium, MG005105
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 mmHg ( 621 °C)
Saggio
99.9%
Forma fisica
wire
Temp. autoaccensione
950 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 182-706-37
Resistività
4.46 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
0.1 m × 0.125 mm
P. eboll.
1090 °C (lit.)
Punto di fusione
648 °C (lit.)
Densità
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mg]
InChI
1S/Mg
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)