GF17485487
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
1000mm wire, 1.0mm diameter, hard, straight wire
Sinonimo/i:
CU075340
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 174-854-87
L × diam.
1000 mm × 1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)