GF17025612
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 100 x 100mm, 0.2mm thickness, half hard
Sinonimo/i:
CU070381
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
foil (temper half hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 170-256-12
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 0.2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)