Documenti fondamentali
GF16609057
Alumina
foam, thickness 7 mm, size 50 × 50 mm, porosity 0.86
Sinonimo/i:
AL603820
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 166-090-57
Misura
50 × 50 mm
Spessore
7 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF16609057-1EA4061821155450
GF16609057-2EA4061821155467