GF15221933
Platinum/Rhodium
wire, Pt 70%/Rh 30%, 0.025 mm diameter, length 10 m, temper as drawn
Sinonimo/i:
PT065105
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 152-219-33
Lunghezza
10 m
Diametro
0.025 mm