Key Documents
GF15132800
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
50m insulated wire, 0.1mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, epoxy insulation
Sinonimo/i:
FE205850
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Descrizione
epoxy insulation
Forma fisica
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 151-328-00
Lunghezza
50 m
Diam. conduttore
0.1 mm
Spessore isolante
0.01 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)