GF15010928
Stainless Steel - 15-7PH alloy, FeCr15Ni7Mo2.25
foil, 4mm disks, 0.05mm thickness, annealed, precipitation hardenable
Sinonimo/i:
FE290300
About This Item
Descrizione
precipitation hardenable
Forma fisica
annealed
foil (disks)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 150-109-28
Misura × spessore
4 mm × 0.05 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)