Key Documents
GF14995480
Lead selenide
lump, 6 mm max. lump size, weight 20 g, high purity 99.999%
Sinonimo/i:
PB506101
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Saggio
99.999%
Forma fisica
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 149-954-80
Peso
20 g
Dimensione max. pezzetti
6 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)