Key Documents
GF94353363
Tantalum-tungsten alloy, Ta90W10
1000mm rod, 1.5mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
TA037905
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 943-533-63
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)