GF14957994
Erbium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.005mm, as rolled, 99%
Sinonimo/i:
Erbium, ER000205
About This Item
Saggio
99%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 149-579-94
Resistività
86 μΩ-cm, 20°C
Misura × spessore
25 x 25 mm × 0.005 mm
P. ebollizione
2868 °C (lit.)
Punto di fusione
1529 °C (lit.)
Densità
9.062 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Er]
InChI
1S/Er
UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)