Key Documents
GF14757655
Copper-titanium alloy, Cu56.4Ti43.6
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 50g
Sinonimo/i:
CU276010
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 147-576-55
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)