GF14561478
Nickel/Iron/Molybdenum
wire, Ni 80%/Fe15.5%/Mo 4.5, 1.0 mm diameter, length 10 m, temper as drawn
Sinonimo/i:
NJ275150
About This Item
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 145-614-78
Lunghezza
10 m
Diametro
1.0 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)