GF13826437
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
1000mm wire, 0.25mm diameter, annealed, straight wire
Sinonimo/i:
FF215307
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 138-264-37
L × diam.
1000 mm × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF13826437-5EA | 4061831001365 |
GF13826437-10EA | 4061829919481 |
GF13826437-1EA | 4061825426990 |
GF13826437-20EA | 4061829980825 |
GF13826437-2EA | 4061829950040 |