Key Documents
GF12726121
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sheet, thickness 2 mm, size 600 × 600 mm
Sinonimo/i:
ME303020
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 127-261-21
Misura
600 × 600 mm
Spessore
2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)