GF11427409
Polyphenylenesulfide
(PPS), film, thickness 0.4 mm, size 200 × 200 mm, natural
Sinonimo/i:
SU321400
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 114-274-09
Misura
200 × 200 mm
Spessore
0.4 mm
Colore
natural
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF11427409-10EA | 4061825031248 |
GF11427409-2EA | 4061825031262 |
GF11427409-1EA | 4061825031255 |
GF11427409-5EA | 4061825031279 |