Key Documents
GF64178624
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.15 mm, L 1 m
Sinonimo/i:
FP301305
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 641-786-24
Lunghezza
1 m
Spessore
0.15 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)