Documenti fondamentali
GF11310275
Yttrium
lump, 50 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.9%
Sinonimo/i:
Y 006100
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Y
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141617
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.9%
Stato
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 113-102-75
Resistività
57 μΩ-cm, 20°C
Peso
50 g
Dimensione max. pezzetti
50 mm
P. ebollizione
3338 °C (lit.)
Punto di fusione
1522 °C (lit.)
Densità
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Y]
InChI
1S/Y
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)