Key Documents
GF11124863
Stainless steel - AISI 304l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 0.5 mm, length 0.5 m, temper annealed
Sinonimo/i:
FA140350
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 111-248-63
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.5 mm