GF11093936
Carbon
foil, 50x50mm, thickness 0.5mm, rigid graphite, fine grain size, 99.997%
Sinonimo/i:
Activated charcoal, C 000421, Charcoal activated
About This Item
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.997%
Forma fisica
foil
Temp. autoaccensione
842 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 110-939-36
Resistività
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Lungh. × largh. × spess.
50 mm × 50 mm × 0.5 mm
Misura × spessore
50 × 50 mm × 0.5 mm
Punto di fusione
3550 °C (lit.)
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N