GF10563342
Tungsten
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.007mm, 99.95%
Sinonimo/i:
Tungsten, W 000130, W
Saggio
99.95%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 105-633-42
Resistività
4.9 μΩ-cm, 20°C
Lungh. × largh. × spess.
50 mm × 50 mm × 0.007 mm
P. eboll.
5660 °C (lit.)
Punto di fusione
3410 °C (lit.)
Densità
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[W]
InChI
1S/W
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)