Key Documents
GF10546398
Magnesium-aluminum-zinc alloy, Mg96Al3Zn1
490mm rod, 3mm diameter, extruded
Sinonimo/i:
MG017910
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 105-463-98
L × diam.
490 mm × 3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)