GF10532438
Inconel® X750 - heat resisting alloy, Ni74Cr15Fe7TiAlNb
foil, 50 x 50mm, 0.25mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
NI160270
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 105-324-38
Misura × spessore
50 mm × 50 mm × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)