GF10378964
Boron carbide
granule, 5 mm nominal granule size, weight 1000 g
Sinonimo/i:
B 626300
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 103-789-64
Peso
1000 g
Dimensione nominale granuli
5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)