Documenti fondamentali
378100
Sigma-Aldrich
Boron carbide
powder, −200 mesh, 98%
Sinonimo/i:
Carbon tetraboride
About This Item
Formula condensata:
CB4
Numero CAS:
Peso molecolare:
55.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder
Dimensione particelle
−200 mesh
Densità
2.51 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
B1=BB=C=B1
InChI
1S/CB4/c1-2-4-5-3-1
NOJMLSPGQSYAIT-UHFFFAOYSA-N
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Boron nitride powder, ~1 μm, 98%
Sigma-Aldrich
255475
Boron nitride