GF09816307
Bismuth
foil, light tested, 50x50mm, thickness 0.02mm, permanent polyester support, 99.97%
Sinonimo/i:
Bismuth, BI000150
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.97%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 098-163-07
Resistività
129 μΩ-cm, 20°C
P. ebollizione
1560 °C (lit.)
Punto di fusione
271 °C (lit.)
Densità
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Bi]
InChI
1S/Bi
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)