GF09308875
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
50mm rod, 19mm diameter
Sinonimo/i:
FE047935
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 093-088-75
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF09308875-1EA | 4061825421728 |
GF09308875-2EA | 4061829960926 |
GF09308875-5EA | 4061831011692 |