Key Documents
GF08328797
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.006 mm, L 5 m, coil width 315 mm
Sinonimo/i:
ES301061
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 083-287-97
Lunghezza
5 m
Largh. bobina
315 mm
Spessore
0.006 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)