Key Documents
GF07853845
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
foil, 100 x 100mm, 2.0mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
FE080750
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (temper - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 078-538-45
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 2.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)