Key Documents
GF06984142
Platinum/Rhodium
tube, Pt 90%/Rh10%, outside diameter 1.6 mm, length 50 mm, wall thickness 0.3 mm
Sinonimo/i:
PT017180
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 069-841-42
Lunghezza
50 mm
D.E.
1.6 mm
Spessore delle pareti
0.3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)