GF06834517
Nickel silver alloy, Cu45Zn43Ni10Pb2
1000mm rod, 6.35mm diameter
Sinonimo/i:
CZ047910
About This Item
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 068-345-17
L × diam.
1000 mm × 6.35 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)