GF06099666
Carbon
rod, 150mm, diameter 50mm, graphite, 99.95%
Sinonimo/i:
Activated charcoal, C 007975, Charcoal activated
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.95%
Stato
rod
Temp. autoaccensione
842 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 060-996-66
Resistività
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Diametro
150 mm × 50 mm
Punto di fusione
3550 °C (lit.)
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)