GF05937981
Lead-tin alloy, Pb75Sn25
5m wire, 1mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
PB035140
About This Item
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 059-379-81
L × diam.
5 m × 1 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)