Key Documents
GF05933796
Copper/Beryllium
foil, Cu 98%/Be 2%, thickness 0.015 mm, size 50 × 50 mm, temper as rolled
Sinonimo/i:
CU070271
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 059-337-96
Misura
50 × 50 mm
Spessore
0.015 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)