GF05178708
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.25 mm, size 150 × 150 mm
Sinonimo/i:
ET311350
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 051-787-08
Misura
150 × 150 mm
Spessore
0.25 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF05178708-10EA | 4061825010700 |
GF05178708-5EA | 4061825010748 |
GF05178708-1EA | 4061825010717 |
GF05178708-20EA | 4061825010724 |
GF05178708-2EA | 4061825010731 |