Documenti fondamentali
GF05019667
Polybenzimidazole
(PBI), sheet, thickness 12 mm, size 100 × 100 mm, black
Sinonimo/i:
BI303130
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 050-196-67
Misura
100 × 100 mm
Spessore
12 mm
Colore
black
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)