GF04953832
Inconel® 625 - corrosion resistant alloy, Ni61Cr22Mo9Fe5
rod, 50mm x 12.0mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NI047910
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 049-538-32
L × diam.
50 × 12.0 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF04953832-2EA | 4061829960070 |
GF04953832-1EA | 4061825419152 |
GF04953832-5EA | 4061831011067 |