Key Documents
GF04691460
Calcium
lump, 10 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99%
Sinonimo/i:
CA006101
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Forma fisica
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 046-914-60
Peso
50 g
Dimensione max. pezzetti
10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Water-react 2
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1