Documenti fondamentali
GF04671244
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
20m wire, 0.5mm diameter
Sinonimo/i:
FE285150
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 046-712-44
L × diam.
20 m × 0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)