GF04170585
Titanium alloy beta 3, Ti77.5Mo12Zr6Sn4.5
foil, 50 x 50mm, 0.42mm thickness, annealed, precipitation hardenable
Sinonimo/i:
TI050400
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
annealed (precipitation hardenable)
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 041-705-85
Misura × spessore
50 mm × 50 mm × 0.42 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF04170585-5EA | 4061831010923 |
GF04170585-10EA | 4061829939779 |
GF04170585-1EA | 4061825418759 |
GF04170585-2EA | 4061829959906 |