GF03754302
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.18 mm, L 1 m, condition additive free polymer
Sinonimo/i:
ET311301
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 037-543-02
Lunghezza
1 m
Spessore
0.18 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF03754302-1EA | 4061825082424 |