GF03057005
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, Ti 90%/Al 6%/V 4%, thickness 0.1 mm, length 0.2 m, coil width 12 mm
Sinonimo/i:
TI010301
About This Item
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 030-570-05
Lunghezza
0.2 m
Largh. bobina
12 mm
Spessore
0.1 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)