GF02839822
Palladium/Silver
foil, Pd 75%/Ag 25%, thickness 0.01 mm, size 50 × 50 mm
Sinonimo/i:
PD030210
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 028-398-22
Misura
50 × 50 mm
Spessore
0.01 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF02839822-1EA | 4061821143600 |