Documenti fondamentali
GF02084217
Nickel-vanadium alloy, Ni93V7
100g lump, 10mm max. lump size, pellets
Sinonimo/i:
NK206100
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
pellets
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 020-842-17
Peso
100 g
Dimensione max. pezzetti
10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)